Merck
DWK213115407
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 900 mL
別名:
213115407
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥57,300
¥57,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥57,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥57,300
Check Cart for Availability
詳細
With Spout
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213115407
シリンダー容量
900 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work.
アプリケーション
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
特徴および利点
  • Complies with DIN 12338
  • Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Large ground base
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)