Merck
DWK213114102
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 150 mL
別名:
213114102
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥25,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥25,400
Check Cart for Availability
詳細
With Spout
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213114102
シリンダー容量
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)