Merck
DWK211182908
DURAN® Super duty high form beaker with spout
glass, capacity (150 mL)
別名:
211182908
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EACH
¥18,000
¥18,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EACH
¥18,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.17
¥18,000
Check Cart for Availability
物質
glass
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 211182908
H ×直径
95 cm × 54 cm
キャパシティ
(150 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. Spout for clean pouring. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)