Merck
DWK209121
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
別名:
209121
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EACH
¥22,100
¥22,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EACH
¥22,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥22,100
Check Cart for Availability
物質
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
包装
pkg of 72 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 209121
ボトル 直径× H
16 mm × 38 mm
キャパシティ
4 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Superior double seal closure for leak resistance
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)