Merck
DWK14396-1000
KIMBLE® KIMAX® Media bottle
without cap, round transparent borosilicate glass bottle, bottle capacity (1,000 mL), non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥31,200
¥31,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥31,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥31,200
Check Cart for Availability
物質
round transparent borosilicate glass bottle
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
Kimble® 14396-1000
ボトルの最大容量
(1,000 mL)
フィッティング
GL 45 neck
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GL 45 Media Bottles ideal for general laboratory use including mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents.
  • Enhanced graduations and marking spot made with chemically resistant white enamel paint
  • 30 mm ID opening
  • Autoclavable
  • Supplied without caps or with linerless GL 45 screw thread caps
  • Replaceable clear (natural) drip-free polypropylene pour ring is included on each bottle
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)