Merck
DWK11-5000-S
Wheaton® Microliter Vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EACH
¥11,100
¥11,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EACH
¥11,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥11,100
Check Cart for Availability
物質
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 11-5000-S
D× H
12 mm × 32 mm
キャップサイズ
11 mm
容量
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)