Merck
D88607
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
181.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
white
mp
146-148 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI Key
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D88607-VAR:
D88607-25G:
D88607-100G:
D88607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)