Merck
D86000
Sigma-Aldrich
(ジエチルアミノ)アセトン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
129.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
64 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CC(C)=O
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-8(5-2)6-7(3)9/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
GDXMMBDEMOUTNS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D86000-25G:
D86000-VAR:
D86000-BULK:
D86000-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)