Merck
D85403
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylsuccinate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
216.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180-183 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-14-9(12)6-8(7(3)11)10(13)15-5-2/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D85403-25G:
D85403-VAR:
D85403-100G:
D85403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)