安全性情報
1.09182
Supelco
Fluorescent indicator F₂₅₄
別名:
Fluorescent indicator F₂₅₄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
EC Index Number:
271-896-0
NACRES:
NA.21
形状
solid
品質水準
不純物
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
7.0 ( in H2O, suspension)
mp
1500 °C
溶解性
<0.1 g/L
密度
4.0 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1450 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChI Key
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Replaces: 9182-1; 9182
アナリシスノート
Identity: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.3 %
Application test for DC: conforms
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3