Merck
D69602
Sigma-Aldrich
1,5-ジクロロペンタン
99%
別名:
ペンタメチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)5Cl
CAS番号:
分子量:
141.04
Beilstein:
1732340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
63-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI Key
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D69602-25G:
D69602-BULK:
D69602-100G:
D69602-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joshua D Kittle et al.
ACS omega, 5(31), 19820-19826 (2020-08-18)
Selectivity remains a challenge for rapid optical vapor sensing via light reflected from porous silicon photonic crystals. This work highlights a method to increase optical vapor selectivity of porous silicon rugate filters by analyzing additive spectra from two rugate filter
Joshua Kittle et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(1) (2019-12-29)
Vapor sensing via light reflected from photonic crystals has been increasingly studied as a means to rapidly identify analytes, though few studies have characterized vapor mixtures or chemical warfare agent simulants via this technique. In this work, light reflected from