Merck
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-ジブロモ-2-ブタノール
85%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,660
25 G
¥14,300
¥4,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,660
25 G
¥14,300
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
CAS番号:
分子量:
231.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
密度
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
InChI Key
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D39185-5KG:
D39185-5G:
D39185-25G:
D39185-BULK:
D39185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)