Merck
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11N
CAS番号:
分子量:
157.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D184403-500MG:
D184403-100MG:
D184403-VAR:
D184403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)