Merck
D166006
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylindole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N
CAS番号:
分子量:
145.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
crystals
mp
112-113 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2[nH]c(C)cc2c1
InChI
1S/C10H11N/c1-7-3-4-10-9(5-7)6-8(2)11-10/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
ZFLFWZRPMDXJCW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • インドール類のジアゾ化合物とのロジウム触媒エナンチオ選択的カップリング反応を経由する、置換インドールの立体選択的合成に用いる反応剤
  • 無保護インドール類のパラジウム触媒不斉水素化を経由するインドリン類の立体選択的合成に用いる反応剤
  • Friedel-Crafts反応を経由するフルオレン誘導体のエナンチオ選択的合成に用いる反応剤
  • Bronsted酸で促進されるジクロロベンゾキノンへのインドール類の付加による、ビスインドリルヒドロキシベンゾキノン類の合成に用いる反応剤
  • ヒドロキシピラゾリン類との反応に用いる反応剤
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D166006-BULK:
D166006-250MG:
D166006-1G:
D166006-VAR:
D166006-5G:
試験成績書(COA)