Merck
D16207
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenylamine sulfate salt
technical grade, 85%
別名:
4,4′-Iminodianiline sulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
CAS番号:
分子量:
297.33
Beilstein:
3922166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
85%
mp
300 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)