Merck
D153001
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
98%
別名:
ヘキサヒドロ-o-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1900320
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
密度
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCCC1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
KVZJLSYJROEPSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D153001-VAR:
D153001-100G:
D153001-5G:
D153001-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frank-Dieter Kopinke et al.
Environmental science & technology, 45(23), 10013-10019 (2011-11-01)
This study presents a new experimental technique for measuring rates of desorption of organic compounds from dissolved organic matter (DOM) such as humic substances. The method is based on a fast solid-phase extraction of the freely dissolved fraction of a
Acute toxicities to larval rainbow trout of representative compounds detected in Great Lakes fish.
C C Edsall
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 46(2), 173-178 (1991-02-01)