Merck
D15103
Sigma-Aldrich
5,6-ジアミノウラシルスルファート
95%
別名:
4,5-ジアミノ-2,6-ジヒドロキシピリミジンスルファート, 5,6-ジアミノ-2,4-ジヒドロキシピリミジンスルファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O2 · xH2SO4
CAS番号:
分子量:
142.12 (free base basis)
Beilstein:
3781587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(O)nc(O)c1N
InChI
1S/C4H6N4O2.H2O4S/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;1-5(2,3)4/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D15103-VAR:
D15103-BULK:
D15103-50G:
D15103-10G:
試験成績書(COA)