Merck
CLS998575
Pyrex® watch glasses
O.D. 75 mm
別名:
Corning® 9985
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
メーカー/製品名
Corning 9985-75
外径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)