Merck
CLS980020
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 34 mL
別名:
Corning® 9800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.43
物質
round bottom tube
包装
case of 576
pack of 72
メーカー/製品名
Corning 9800-20
外径 × L
20 mm × 150 mm
キャパシティ
34 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビードリム。壁の厚さが最適になるように特別な機械製のチューブから作られています。よく焼きなまされており、熱に強く化学的に安定です。リムは先端熱加工されています。25 mmチューブにはマーキングラベルはありません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)