物質
glass
特徴
class A
メーカー/製品名
Corning 7103-5
容積測定範囲
5 mL, accuracy: 0.01 mL
L
392 mm
キャパシティ
5 mL
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)