Merck
CLS6795611
Corning® 11in x 11in stirrer, model PC-611
AC/DC input 120 V AC, plate W × L 11 in. × 11 in.
別名:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103803
NACRES:
NB.73
製品CLS6795611は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 6795-611
利用可能性
not available in EU
stirring range measuring range
100-1500 rpm
プレートW × L
11 in. × 11 in.
詳細
このコーニングPC-611スターラーは、トッププレートが11x11インチのプラスチック(ABS)製で、大容量の液体を容易に撹拌することができます。 PC-611スターラーは、5ガロン(19L)容器用として設計されていますが、最大10ガロン撹拌することができ、これまでオーバーヘッドスターラーに必要とされていた多くのアプリケーションを扱うことができます。とてもコンパクトなデザインで強力な撹拌が得られ、実験台スペースがわずかですみます。PC-611スターラーは、並外れた結合強度をもつ特別なレアアース磁石を使用しています。磁石の強度のおかげで、撹拌バーが短時間で容器内の中心にくるようになります。120V/60Hzで稼働し、UL/CUL規格適合品で、北アメリカと、似たような要件の他の場所でのニーズを満たしています。
高荷重に耐えられるモーターと頑丈な樹脂(ABS)製トップによって、長年にわたり信頼性の高いサービスを提供します。 ・競合製品よりコンパクトで低コスト。・UL/CUL規格適合。 ・1年間の保証。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)