Merck
CLS65640250
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 250 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
16
無菌性
non-sterile
特徴
closure type ST stopper
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 65640-250
tol. measuring range
0.12 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保護的なPVCコーティングによる製品寿命の延長と安全性を特徴とするフラスコです。保護コーティングは、ガラスが粉々になるのを防ぐとともに漏れを減らします。オートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。
注意
直熱または直火で使用しないでください。湿式加熱の場合は121°C、乾式加熱の場合は110°Cを超えて加熱しないでください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)