Merck
CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
別名:
Corning® 6400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
製品CLS64002Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
栓サイズ
6
ストッパーサイズ
38
メーカー/製品名
Corning 6400-2L
本体 外径
152 mm
ステム外径 × L
12 mm × 65 mm , below stopcock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)