Merck
CLS6400125
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
別名:
Corning® 6400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
栓サイズ
2
ストッパーサイズ
22
メーカー/製品名
Corning 6400-125
本体 外径
60 mm
ステム外径 × L
10 mm × 65 mm , below stopcock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.