Merck
CLS61626250
PYREXPLUS® コート処理済み培地保存丸ボトル
capacity 250 mL
別名:
Corning® 61626
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
製品CLS61626250は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
特徴
autoclavable
cap
包装
case of 4 ea
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 61626-250
ボトルネック直径
~72 mm
キャパシティ
250 mL
直径× H
70 mm × 138 mm
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの丈夫なPyrexPlus丸型ボトルは保護PVCコーティングが施されているため、ガラスが粉々になるのを防いだり、こぼれを減らしたりするのに役立ちます。ボトルは121°Cでオートクレーブ可能で、熱衝撃耐性があります。ボトルにはGL45スレッドのネックがあり、オートクレーブ可能な緑青色のポリプロピレン製一体型プラグシールキャップ(液だれのない注ぎリング付き)が付属しています。ガラスビーズは全容量の線を示しています。緑青色にエナメル加工した目盛りとマーキング領域
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)