Merck
CLS5820250
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 250 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS5820250は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ストッパーサイズ
16
メーカー/製品名
Corning 5820-250
tol. measuring range
0.12 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
開口部と標線との間にある上側の球の容量はフラスコの定格容量の約1/10です。2 Lタイプでは球の容量は定格容量の1/20しかありません。球を追加することで、液体や粉末の振とう混合が可能になっています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)