Merck
CLS56801L
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
別名:
ガラスフラスコ, メスフラスコ, 容積測定ガラス器具
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS56801Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
22
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 5680-1L
tol. measuring range
0.30 mL
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM E-542およびE-288が定める公差クラスAに適合しています。シリアルナンバーが刻印されています。また、NIST標準への適合を証明する識別票・容量証明書(Certificate of Identification and Capacity)が付属します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)