製品CLS5680100は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
long
ストッパーサイズ
13
無菌性
sterile
特徴
class A
closure type ST stopper
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 5680-100
tol. measuring range
0.08 mL
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM E-542およびE-288が定める公差クラスAに適合しています。シリアルナンバーが刻印されています。また、NIST標準への適合を証明する識別票・容量証明書(Certificate of Identification and Capacity)が付属します。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)