Merck
CLS5400250
Pyrex®ヨウ素フラスコ、Pyrex® ST栓付き
capacity 250 mL
別名:
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS5400250は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
wide-mouth
ジョイント
joint ST/NS stopper22
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type ST stopper
包装
pack of 1
case of 8
メーカー/製品名
Corning 5400-250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flasks are blown in specillay designed molds, thereby insuring uniformity and proper contour. The stopper projects above the liquid seal trough to facilitate removal.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)