Merck
CLS5100125
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
ジョイント
joint stopper6
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
subdivision 25
包装
pack of 12
case of 48
メーカー/製品名
Corning 5100-125
容積測定範囲
50-125 mL
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
厚手の縁取り。滴定フラスコとしてとくに推奨されています。
  • Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
  • Features a heavy-duty rim.
  • Ideal for use as a titration flask.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)