製品CLS444650は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
Delong
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type Closure cap
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 4446-50
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Delong style neck, with three extra-deep baffles, to enhance gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers. Long neck reduces splashing and is designed for two-position polypropylene closures. Closures are sold separately.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)