Merck
CLS3825
Corning® 384ウェルプレート、均一な蛍光およびHTRFアッセイ用
white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear wells
flat bottom
white bottom
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 10
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3825
サイズ
384 wells
ウェル容積
50 μL
white
結合型
non-treated surface
詳細
  • Corning® 384 well plates, Low Volume 384-well White Flat Bottom Polystyrene is applicable for homogenous luminescent and homogeneous time resolved fluorescenc (HTRF) assays.
  • Not Treated Microplate without lid and not sterile
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.