Merck
CLS36060150M
Pyrex®ブフナー漏斗, フリットディスク付き
capacity 150 mL, porosity 10-15 μm
別名:
Corning® 36060
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
製品CLS36060150Mは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 36060-150M
キャパシティ
150 mL
ディスク直径
60 mm
ポアサイズ
10-15 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
濾過物が濾紙を侵してしまう場合に特に有用です。ディスクには1 atmを超える差圧をかけないでください。上端はビ-ド加工されています。粒状フリット
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)