Merck
CLS3140190
Pyrex® crystallizing dish
capacity 2,500 mL, O.D. × H ~190 mm × 100 mm
別名:
Corning® 3140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
製品CLS3140190は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 3140-190
外径 × H
~190 mm × 100 mm
キャパシティ
2,500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)