製品CLS3140125は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 3140-125
外径 × H
~125 mm × 65 mm
キャパシティ
740 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
- The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
- Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)