Merck
CLS302450
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 50 mL
別名:
Corning® 3024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3024-50
tol. measuring range
0.4 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 25 mL~1,000 mLのサイズで取り外し可能なPE製バンパーガードが付属
少ない容量の利用者向けにアソートメントパックがあり、10 mL、25 mL、50 mL、100 mL、250 mLの各サイズが1つずつ含まれます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)