Merck
CLS3023500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 500 mL
別名:
Corning® 3023
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
製品CLS3023500は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
subdivision 5.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3023-500
tol. measuring range
2.0 mL
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)