Merck
CLS2962300
Pyrex® hydrometer jar
capacity 300 mL
別名:
Corning® 2962
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113024
NACRES:
NB.43
製品CLS2962300は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 2962-300
外径 × H
39 mm × 381 mm
キャパシティ
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)