Merck
DWK374313
Wheaton® Peroxide Cured Silicone Tubing
別名:
374313
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥28,500
¥28,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥28,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.51
¥28,500
Check Cart for Availability
詳細
section size H 5 ft
特徴
tubulation Silicone Tubing Assembly
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 374313
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubing can be supplied in two different versions depending on customer requirements. Supplied as a complete assembly comprising of a 1.5m (5 foot) section of silicone tubing, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle or as 7.62m (25 foot) bulk lengths of tubing supplied without any fittings. All tubing is supplied with a wall thickness of 2.3mm.
アプリケーション
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
特徴および利点
  • Bulk tubing also available
  • Autoclavable
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)