Merck
CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
別名:
顕微鏡スライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.16
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
包装
box of 72 (slides)
メーカー/製品名
Corning 2947-75X38
L × W
75 mm × 38 mm
厚さ
0.90-1.10 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These 75 x 38 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
5 gross = 10 boxes (720 slides total)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2