Merck
CLS2122A50
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
別名:
burettes, glass burette, Corning® 2122A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
製品CLS2122A50は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.10 mL
メーカー/製品名
Corning 2122A-50
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.10 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)