Merck
CLS16842024
Pyrex® PARR計量ボトル、短首、外STジョイント
capacity 4 mL
別名:
glass bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS16842024は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
joint ST/NS24/12
特徴
cap
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 1684-2024
外径 × H
20 mm × 24 mm
キャパシティ
4 mL
フィッティング
45
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)