Merck
CLS1500125
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL, stopper joint: 19
別名:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS1500125は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
ジョイント
joint: stopper19
特徴
cap
包装
case of 48 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 1500-125
ボトルネック直径
~31 mm
キャパシティ
125 mL
直径× H
75 mm × 107.5 mm
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
特徴および利点
  • Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
  • Can withstand repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
  • Capacity - 125 mL.
  • Product Dimensions - 57 mm OD x 108 mm High (w/o Stopper).
  • Devoid of animal origin materials.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)