Merck
CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
別名:
centrifuge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
製品CLS1260500は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
ストッパーサイズ
6
特徴
cap: no
メーカー/製品名
Corning 1260-500
キャパシティ
500 mL
直径× H
73 mm × 175 mm
詳細
For use where relatively small amounts of solids are involved. These bottles have a small bottom area, which permits concentration of sediment for decanting operations. Due to the heavy wall, the actual capacity is approximately 85% of the capacity listed.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)