Merck
CDS024538
Sigma-Aldrich
N,N-dimethyl-4-[2-(4-piperidinyl)ethyl]-2-pyridinamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H25Cl2N3
分子量:
306.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
CN(C1=CC(CCC2CCNCC2)=CC=N1)C.Cl.Cl
InChI
1S/C14H23N3.2ClH/c1-17(2)14-11-13(7-10-16-14)4-3-12-5-8-15-9-6-12;;/h7,10-12,15H,3-6,8-9H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
ZAPLAAMENYAASU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS024538-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)