Merck
CDS024535
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-2-[3-(2-pyrazinyl)propyl]-2-azetidinecarboxamide trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21F3N4O3
分子量:
362.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O.CN(C(C1(CCN1)CCCC2=NC=CN=C2)=O)C
InChI
1S/C13H20N4O.C2HF3O2/c1-17(2)12(18)13(6-7-16-13)5-3-4-11-10-14-8-9-15-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-10,16H,3-7H2,1-2H3;(H,6,7)
InChI Key
FQOSPKLBVDEAQL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS024535-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)