コンテンツへスキップ
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
Merck
CDS023202
Sigma-Aldrich
5-Bromo-(2-morpholinoethylamino)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
€564.81
1 G
€1,146.30
2.5 G
€2,226.21
ベンダーカタログ番号: BB20-7782A-250MG
€564.81
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
€564.81
1 G
€1,146.30
2.5 G
€2,226.21
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16BrN3O
分子量:
286.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム:
solid
ベンダーカタログ番号: BB20-7782A-250MG
€564.81
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
BrC1=CN=C(C=C1)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C11H16BrN3O/c12-10-1-2-11(14-9-10)13-3-4-15-5-7-16-8-6-15/h1-2,9H,3-8H2,(H,13,14)
InChI Key
OBYPVXGEXMMHLO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS023202-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)