Merck
CDS023174
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,5-dipropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28N2O
分子量:
240.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
O[C@@H]1[C@]2(CCC)CNC[C@@](CN(C)C2)1CCC
InChI
1S/C14H28N2O/c1-4-6-13-8-15-9-14(7-5-2,12(13)17)11-16(3)10-13/h12,15,17H,4-11H2,1-3H3/t12?,13-,14+
InChI Key
CERUTFUONTYINA-AGUYFDCRSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS023174-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)