Merck
CDS022526
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-methylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BrN2
分子量:
187.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
CC1=C(C=NC=C1Br)N
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-9-3-6(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
VZPJBIMRSJQEMB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS022526-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)