Merck
CDS022330
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4-bromophenyl)-N,N-dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,700
¥25,700
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11BrN2
分子量:
215.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥25,700
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
詳細
AldrichCPR
フォーム
solid
SMILES記法
CN(C1=CC=C(C=C1N)Br)C
InChI
1S/C8H11BrN2/c1-11(2)8-4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI Key
WUJVGHMWTQMHOQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
CDS022330-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)